3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-3,3-dimethoxypropane
C2458-25G C2458-5G
TCIAC2458-25GEA 2400 NOK
TCIAC2458-25G TCIAC2458-5G
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (by GC)
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
Formel: C₅H₁₁ClO₂
MW: 138,59 g/mol
Kokepunkt: 45°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16038653
CAS-nummer: 35502-06-8
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %