2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2467-1G C2467-5G
TCIAC2467-1GEA 525 NOK
TCIAC2467-1G TCIAC2467-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182.5310 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 49°C
MDL nummer: MFCD00115111
CAS-nummer: 33034-67-2
FN: 1993
ADR: 3 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %