5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥90.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
C2479-20MG C2479-100MG
TCIAC2479-20MGEA 1700 NOK
TCIAC2479-20MG TCIAC2479-100MG
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥90.0% (by HPLC)
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
Formel: C₂₅H₁₅NO₉
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077322
CAS-nummer: 92557-80-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C