Clofarabine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine, (2R,3R,4S,5R)-5-(6-Amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine
C2500-100MG C2500-20MG
TCIAC2500-100MGEA 2100 NOK
TCIAC2500-100MG TCIAC2500-20MG
Clofarabine ≥98.0% (by HPLC)
Clofarabine
Formel: C₁₀H₁₁ClFN₅O₃
MW: 303,68 g/mol
Smeltepunkt: 227°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00871077
CAS-nummer: 123318-82-1
Merck Indeks: 14,02372
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%