4-Chlorophenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
C2545-5G
C2545-1G
TCIAC2545-5GEA
890
NOK
TCIAC2545-5G
TCIAC2545-1G
4-Chlorophenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorophenyl chloroformate
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Kokepunkt: 102°C Flash punkt: 103°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00000638 CAS-nummer: 7693-45-0 FN: 3277 ADR: 6.1 II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |