2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2568-1G C2568-5G
TCIAC2568-1GEA 405 NOK
TCIAC2568-1G TCIAC2568-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Flash punkt: 40°C
MDL nummer: MFCD00042224
CAS-nummer: 81565-18-6
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %