4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
C2582-5G C2582-25G
TCIAC2582-5GEA 3600 NOK
TCIAC2582-5G TCIAC2582-25G
4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Smeltepunkt: 128°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051625
CAS-nummer: 4640-66-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %