Cilostazol ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
C2587-5G C2587-1G
TCIAC2587-5GEA 1875 NOK
TCIAC2587-5G TCIAC2587-1G
Cilostazol ≥98.0% (by HPLC)
Cilostazol
Formel: C₂₀H₂₇N₅O₂
MW: 369,47 g/mol
MDL nummer: MFCD00866780
CAS-nummer: 73963-72-1
Merck Indeks: 14,02277
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C