2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-2-methyl-5-nitropyridine, 6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-methylpyridine
C2594-1G C2594-5G C2594-25G
TCIAC2594-1GEA 395 NOK
TCIAC2594-1G TCIAC2594-5G TCIAC2594-25G
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MDL nummer: MFCD03085820
CAS-nummer: 56057-19-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C