4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Morpholinopropyl Chloride
C2602-5G C2602-25G
TCIAC2602-5GEA 285 NOK
TCIAC2602-5G TCIAC2602-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Formel: C₇H₁₄ClNO
MW: 163.65 g/mol
Kokepunkt: 115°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039714
CAS-nummer: 7357-67-7
EINECS: 461-510-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %