2-Cyano-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Methylpyridine-2-carbonitrile, 4-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-γ-picoline, 2-Cyano-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
C2603-5G C2603-25G
TCIAC2603-5GEA 1125 NOK
TCIAC2603-5G TCIAC2603-25G
2-Cyano-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokepunkt: 148°C
MDL nummer: MFCD00128868
CAS-nummer: 1620-76-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C