2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
C2607-1G C2607-5G
TCIAC2607-1GEA 865 NOK
TCIAC2607-1G TCIAC2607-5G
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₃ClFNS
MW: 187,62 g/mol
MDL nummer: MFCD04448822
CAS-nummer: 399-74-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C