4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4'-Octyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2618-5G C2618-25G
TCIAC2618-5GEA 905 NOK
TCIAC2618-5G TCIAC2618-25G
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Formel: C₂₁H₂₅NO
MW: 307,44 g/mol
Smeltepunkt: 54°C
MDL nummer: MFCD00075145
CAS-nummer: 52364-73-5
EINECS: 257-878-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %