2-Chloro-4-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2631-5G C2631-25G
TCIAC2631-5GEA 475 NOK
TCIAC2631-5G TCIAC2631-25G
2-Chloro-4-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Kokepunkt: 94°C
MDL nummer: MFCD00054434
CAS-nummer: 13036-57-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C