6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)indolin-2-one, Ziprasidone Impurity F, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-2-indolinone
C2651-5G C2651-1G
TCIAC2651-5GEA 2000 NOK
TCIAC2651-5G TCIAC2651-1G
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole ≥98.0% (by GC)
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole
Formel: C₁₀H₉Cl₂NO
MW: 230,09 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411598
CAS-nummer: 118289-55-7
EINECS: 421-320-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C