2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
C2654-5G C2654-25G
TCIAC2654-5GEA 890 NOK
TCIAC2654-5G TCIAC2654-25G
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide ≥96.0% (by GC)
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174,54 g/mol
MDL nummer: MFCD00955617
CAS-nummer: 14432-16-7
EINECS: 238-404-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %