3-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
C2655-1G C2655-5G
TCIAC2655-1GEA 310 NOK
TCIAC2655-1G TCIAC2655-5G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
MDL nummer: MFCD06797501
CAS-nummer: 97509-75-6
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %