2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-Chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
C2668-5G C2668-25G
TCIAC2668-5GEA 380 NOK
TCIAC2668-5G TCIAC2668-25G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formel: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
MDL nummer: MFCD00051676
CAS-nummer: 14237-71-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C