1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
(4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
C2670-5G
C2670-1G
TCIAC2670-5GEA
1325
NOK
TCIAC2670-5G
TCIAC2670-1G
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Formel:
C₈H₅Cl MW: 136,58 g/mol Kokepunkt: 60°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00191917 CAS-nummer: 873-73-4 FN: 1325 ADR: 4.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |