4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2672-5G C2672-25G
TCIAC2672-5GEA 220 NOK
TCIAC2672-5G TCIAC2672-25G
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00006269
CAS-nummer: 769-28-8
EINECS: 212-207-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %