2-Chloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2693-1G C2693-5G
TCIAC2693-1GEA 570 NOK
TCIAC2693-1G TCIAC2693-5G
2-Chloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
MDL nummer: MFCD08702770
CAS-nummer: 22536-65-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C