2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
C2697-5G C2697-25G
TCIAC2697-5GEA 435 NOK
TCIAC2697-5G TCIAC2697-25G
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Flash punkt: 107°C
MDL nummer: MFCD00084954
CAS-nummer: 21900-54-9
FN: 3265
ADR: 8,II