6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Cyano-2-(trifluoromethyl)pyridine, 6-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
C2698-1G C2698-5G
TCIAC2698-1GEA 755 NOK
TCIAC2698-1G TCIAC2698-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,1100 g/mol
MDL nummer: MFCD03001347
CAS-nummer: 216431-85-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C