2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2703-5G C2703-25G
TCIAC2703-5GEA 960 NOK
TCIAC2703-5G TCIAC2703-25G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₁₅H₁₀ClN₃
MW: 267,72 g/mol
MDL nummer: MFCD05738885
CAS-nummer: 3842-55-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C