4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
C2704-5G C2704-25G
TCIAC2704-5GEA 835 NOK
TCIAC2704-5G TCIAC2704-25G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Kokepunkt: 237°C
Smeltepunkt: 10°C
MDL nummer: MFCD00069418
CAS-nummer: 345-18-6
EINECS: 206-457-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %