3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2708-1G C2708-5G
TCIAC2708-1GEA 970 NOK
TCIAC2708-1G TCIAC2708-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (by GC)
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
MDL nummer: MFCD11226540
CAS-nummer: 473923-97-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C