1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl ketone
C2710-5G C2710-25G
TCIAC2710-5GEA 285 NOK
TCIAC2710-5G TCIAC2710-25G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0% (by GC)
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₁FO
MW: 178,2000 g/mol
Kokepunkt: 61°C
MDL nummer: MFCD10687164
CAS-nummer: 150322-73-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %