2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2720-5G C2720-25G
TCIAC2720-5GEA 905 NOK
TCIAC2720-5G TCIAC2720-25G
2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Kokepunkt: 125°C
MDL nummer: MFCD00086345
CAS-nummer: 18113-04-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %