2-Chloro-4-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
C2723-1G C2723-5G
TCIAC2723-1GEA 915 NOK
TCIAC2723-1G TCIAC2723-5G
2-Chloro-4-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
MDL nummer: MFCD06651557
CAS-nummer: 101066-61-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C