4-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
C2732-1G
C2732-5G
TCIAC2732-1GEA
715
NOK
TCIAC2732-1G
TCIAC2732-5G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₃ClN₂ MW: 138,5500 g/mol |
MDL nummer:
MFCD06009833 CAS-nummer: 19235-89-3 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |