5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2747-1G C2747-5G
TCIAC2747-1GEA 660 NOK
TCIAC2747-1G TCIAC2747-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 158,59 g/mol
MDL nummer: MFCD00052538
CAS-nummer: 27006-76-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C