(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
C2750-1G C2750-5G
TCIAC2750-1GEA 365 NOK
TCIAC2750-1G TCIAC2750-5G
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98.0% (by GC)
(2-Chlorophenyl)acetylene
Formel: C₈H₅Cl
MW: 136,58 g/mol
Kokepunkt: 72°C
Flash punkt: 70°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00269951
CAS-nummer: 873-31-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %