2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
C2752-1G C2752-5G
TCIAC2752-1GEA 515 NOK
TCIAC2752-1G TCIAC2752-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05154991
CAS-nummer: 63529-30-6
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C