(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 4-Phenylbenzoate, (3aR,4S,5R,6aS)-Hexahydro-4-(hydroxymethyl)-5-(4-phenylbenzoyloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Biphenyl-4-carboxylate
C2756-200MG C2756-1G
TCIAC2756-200MGEA 365 NOK
TCIAC2756-200MG TCIAC2756-1G
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate ≥98.0% (by HPLC)
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate
Formel: C₂₁H₂₀O₅
MW: 352,39 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00078077
CAS-nummer: 31752-99-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 69.00 to 74.00 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -81.0 to -85.0 deg (C=1,CHCl3)