4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2760-1G C2760-5G
TCIAC2760-1GEA 435 NOK
TCIAC2760-1G TCIAC2760-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Kokepunkt: 54°C
MDL nummer: MFCD00040722
CAS-nummer: 34328-46-6
EINECS: 251-940-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %