trans-1,3-Cyclohexanediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: trans-1,3-Diaminocyclohexane
C2802-200MG C2802-1G
TCIAC2802-200MGEA 1225 NOK
TCIAC2802-200MG TCIAC2802-1G
trans-1,3-Cyclohexanediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
trans-1,3-Cyclohexanediamine
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Tetthet: 0,97
CAS-nummer: 26883-70-5
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %