3-Coumaranone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Benzofuran-3(2H)-one
C2825-1G C2825-5G
TCIAC2825-1GEA 365 NOK
TCIAC2825-1G TCIAC2825-5G
3-Coumaranone ≥98.0% (by GC)
3-Coumaranone
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00051810
CAS-nummer: 7169-34-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C