2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Aklomide
C2829-5G C2829-25G
TCIAC2829-5GEA 730 NOK
TCIAC2829-5G TCIAC2829-25G
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
MDL nummer: MFCD00017119
CAS-nummer: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C