3-Cyanocoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Coumarin-3-carbonitrile, 2-Oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
C2830-1G C2830-5G
TCIAC2830-1GEA 285 NOK
TCIAC2830-1G TCIAC2830-5G
3-Cyanocoumarin ≥98.0% (by GC)
3-Cyanocoumarin
Formel: C₁₀H₅NO₂
MW: 171,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00115699
CAS-nummer: 15119-34-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C