3-Cyanoumbelliferone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Cyano-7-hydroxycoumarin, 7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
C2834-1G C2834-5G
TCIAC2834-1GEA 1500 NOK
TCIAC2834-1G TCIAC2834-5G
3-Cyanoumbelliferone ≥98.0% (by GC)
3-Cyanoumbelliferone
Formel: C₁₀H₅NO₃
MW: 187,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00037480
CAS-nummer: 19088-73-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %