4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2835-200MG C2835-1G
TCIAC2835-200MGEA 310 NOK
TCIAC2835-200MG TCIAC2835-1G
4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Kokepunkt: 168°C
MDL nummer: MFCD00234069
CAS-nummer: 4994-86-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C