2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2861-1G C2861-5G
TCIAC2861-1GEA 660 NOK
TCIAC2861-1G TCIAC2861-5G
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
MW: 212,0753 g/mol
MDL nummer: MFCD05865134
CAS-nummer: 90097-52-2
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C