3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Chloro-1-((3-fluorobenzyl)oxy)-4-nitrobenzene, 2-Chloro-1-(3-fluorobenzyloxy)-4-nitrobenzene
C2875-1G C2875-5G
TCIAC2875-1GEA 380 NOK
TCIAC2875-1G TCIAC2875-5G
3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)nitrobenzene
Formel: C₁₃H₉ClFNO₃
MW: 281,67 g/mol
MDL nummer: MFCD06809827
CAS-nummer: 443882-99-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C