4-Chloro-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2888-5G C2888-25G
TCIAC2888-5GEA 770 NOK
TCIAC2888-5G TCIAC2888-25G
4-Chloro-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃ClN₂
MW: 102,5200 g/mol
Kokepunkt: 220°C
MDL nummer: MFCD00159634
CAS-nummer: 15878-00-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C