(3-Chlorophenyl)acetone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
C2895-5G C2895-25G
TCIAC2895-5GEA 1150 NOK
TCIAC2895-5G TCIAC2895-25G
(3-Chlorophenyl)acetone ≥95.0% (by GC)
(3-Chlorophenyl)acetone
Formel: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Kokepunkt: 99°C
MDL nummer: MFCD00082872
CAS-nummer: 14123-60-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %