3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 3-Chloro-1-phenyl-propanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol
C2904-5G C2904-25G
TCIAC2904-5GEA 420 NOK
TCIAC2904-5G TCIAC2904-25G
3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
Formel: C9H11ClO
MW: 170,6400 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09878800
CAS-nummer: 18776-12-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 36.0 deg-C