4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2906-5G C2906-25G
TCIAC2906-5GEA 245 NOK
TCIAC2906-5G TCIAC2906-25G
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Formel: C₁₃H₈ClNO₃
MW: 261,66 g/mol
Kokepunkt: 235°C
MDL nummer: MFCD00007081
CAS-nummer: 56107-02-9
EINECS: 259-995-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C