2-(3-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Chlorophenethyl alcohol
C2907-5G C2907-25G
TCIAC2907-5GEA 850 NOK
TCIAC2907-5G TCIAC2907-25G
2-(3-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 79°C
MDL nummer: MFCD00002892
CAS-nummer: 5182-44-5
EINECS: 225-964-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %