2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C2908-1G C2908-5G
TCIAC2908-1GEA 650 NOK
TCIAC2908-1G TCIAC2908-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (by GC)
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₁₂H₁₄ClFO₂
MW: 244,69 g/mol
Kokepunkt: 112°C
MDL nummer: MFCD00020909
CAS-nummer: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %