4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4''-Pentyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carbonitrile, 4-Cyano-4''-pentyl-p-terphenyl
C2910-1G C2910-5G
TCIAC2910-1GEA 580 NOK
TCIAC2910-1G TCIAC2910-5G
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Formel: C₂₄H₂₃N
MW: 325,45 g/mol
Smeltepunkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00799423
CAS-nummer: 54211-46-0
EINECS: 259-028-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 128 to 240 deg-C